Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Empty Mini Gel Cassette Combs, 10-well
Utilizados con los casetes de minigel vacíos Bolt™ (n.º de cat. NW2010) para uso en electroforesis en gel. Los peines para casetes de minigel Bolt™ le da la opción de preparar su propio tipo de gel especial a la vez que le permite seguir disfrutando de las ventajas de la cubeta de minigel.
Marca:  Invitrogen™ NW3010
17.98 EUR hasta el 2025-06-27
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15304614
  • 26.97€ / paquete de 20
3 por 2
Usar código promocional 24112 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
Descripción
Los peines de casete de gel vacíos Bolt son para usar con casetes de gel vacío Bolt, los cuales le brindan la oportunidad de preparar su propio tipo de gel especial a la vez que le sigue permitiendo gozar de las ventajas de la cubeta de minigel y minicélulas XCell SureLock. Los casetes están sellados por tres lados (por lo que no hay fugas de gel) y cuentan con el exclusivo pocillo diseñado en forma de cuña. Los casetes y peines están disponibles en el grosor estándar de 1 mm. Los peines están disponibles para 10 o 12 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta de minigel y minicelda XCell SureLock
Bolt™
20 combs
Mini (8 cm x 8 cm)
Peine de casete de minigel vacío
Temperatura ambiente