Learn More
Invitrogen™ Casetes de minigel vacíos Bolt™
Permite a los usuarios verter formulaciones de gel personalizadas mientras sigue disfrutando de las ventajas de la cubeta de minigel
Marca:  Invitrogen™ NW2010
63.89 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15394604
  • 67.25€ / paquete de 20
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los casetes Bolt le dan la opción de preparar su propio tipo de gel especial a la vez que le sigue permitiendo gozar de las ventajas de la cubeta de minigel y minicélulas XCell SureLock. Los casetes están sellados por tres lados (por lo que no hay fugas de gel) y cuentan con el exclusivo pocillo en forma de cuña. Están disponibles en el grosor estándar de 1 mm y pueden usarse con peines de 10 o 12 pocillos Bolt™ (n.º de cat. NW3010 y NW3012). Puesto que los casetes Bolt™ vacíos están sellados previamente y la ranura tapada con cinta, no se requiere soporte de colada voluminoso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta de minigel y minicelda XCell SureLock
Bolt™
20 cassettes
Mini (8 cm x 8 cm)
Casete de minigel vacío
Temperatura ambiente