Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Thin window film for XRF liquid sample cups.
107.00€ - 270.00€
Especificaciones
Da utilizzare con (apparecchiatura) | XRF Spectrometers |
---|---|
Materiale | Mylar |
Código de producto | Marca | Spessore | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Spessore | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15360562
|
Cole-Parmer™
3517 |
0,25 mil | Película de ventana |
107.00€
1 rollo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15300572
|
Cole-Parmer™
3518 |
0,25 mil | Película de ventana | N/A | |||||
Descripción
- Heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Available in 0.12 mil (3 μm) and 0.25 mil (6 μm) thickness.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- BoPET film is heat resistant up to 100°C (212°F).
- Unusually strong for its thickness, it is resistant to organic chemicals but vulnerable to strong acids and bases.
- It may contain trace levels (ppm) of Ca, P, Fe, Cu, Zn, or Sb.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
XRF Spectrometers | |
Mylar |