Learn More
Borano-d3, 1 M en tetrahidrofurano, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052196
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13763-62-7
Fórmula molecular BD3
Peso molecular (g/mol) 16.85
Número MDL MFCD00064892
Clave InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
Nombre IUPAC trideuterioborano
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borane-d_3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal BD3/(CH2)4O
Número UN UN3148
Temperatura de inflamación -21°C (-6°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en tetrahidrofurano
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Densidad 0.876g/mL