Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 8,0
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Borate buffer soln. |
Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
pH | 8.0 |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Boric acid (H3BO3)