Learn More
Ácido bórico, polvo +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
67.50€ - 366.00€
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10103820
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
180570010
1kg Frasco de plástico
67.50€
1 Kg
10052390
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
180570025
2,5 kg Frasco de plástico
133.00€
2.50 Kg
11904101
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
180570100
10kg Tambor de plástico
366.00€
10 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
Especificaciones
10043-35-3
61.83
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
7628
ácido bórico
BH3O3
MFCD00011337
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CHEBI:33118
OB(O)O
Especificaciones
Boric acid
10043-35-3
Inodoro
BH3O3
Cristales gruesos
01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
ácido bórico
7628
61.83
Extra puro
Blanco
de 169,0 °C
99+%
H3BO3
MFCD00011337
15, 1339
Solubilidad en agua:49,5 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/18 ml de alcohol frío, 1 g/6 ml de alcohol hirviendo, 1 g/4 ml de glicerol, NaCl, LiCl, los ácidos minerales disminuyen la solubilidad; KNO3, K2SO4, KCl, NaNO3 y Na2SO4 aumentan la solubilidad.
OB(O)O
61.83
CHEBI:33118
≥99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Puede perjudicar la fertilidad.Puede dañar al feto.
Peligro
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.