Learn More
Ácido bórico, 99,9995 % (base de metales), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
91.56€ - 574.86€
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Fórmula molecular | BH3O3 |
Peso molecular (g/mol) | 61.83 |
Número MDL | MFCD00011337 |
Clave InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
PubChem CID | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nombre IUPAC | ácido bórico |
SMILES | OB(O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11320879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.14 |
25 g |
91.56€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11330879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.22 |
100 g |
260.26€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11340879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010659.36 |
500g |
574.86€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as a primary or adjunct buffer in swimming pools, flame retardant, neutron absorber in nuclear power plants, colorant to make flame green, preservative in urine samples, welding flux in combination with borax, or precursor to other chemical compounds. It is used to prevent/remove existing wet and dry rot in timbers, treat wood against fungal/insect attack, prevent athlete’s foot, lubricate carom boards, and reduce surface oxidation on metals at high temperatures. It can be used to produce lubricant for ceramic or metal surfaces, textile fiberglass, induction furnace linings and ceramics, Silly Putty, and glass LCD flat panel displays. It can prevent the high temperature reaction of aluminum with nitrates in pyrotechniques, and neutralize active hydrofluoric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
ácido bórico |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Especificaciones
Boric acid | |
∽185 °C (descomposición) | |
Ninguno | |
(base metálica) | |
H3BO3 | |
MFCD00011337 | |
14,1336 | |
Soluble in water- solubility increases rapidly with temperature. Soluble in methanol and ethanol. Very slightly soluble in acetone. | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
99.9995% |
10043-35-3 | |
1,43515 | |
99.9995% (metals basis) | |
BH3O3 | |
Polvo | |
1697939 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
ácido bórico | |
7628 | |
61.83 | |
Puratronic™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H360
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360FD.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-139-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ED4550000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes