Learn More
Ácido bórico, uso con reactivos, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Código de producto. 15667680 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Drum with inliner
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric acid
pH 3.6 to 4 (at 20°C)
Color Colorless
Punto de fusión 160°C
Densidad 1.510g/cm3 at 20°C
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 2.6mmHg (20°C)
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal H3BO3
Forma física Sólido
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.