Learn More
Carburo de boro
Código de producto. 11358488
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-32-8
Fórmula molecular CB4
Peso molecular (g/mol) 55.25
Número MDL MFCD00011520
Clave InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron carbide
Punto de fusión 2350°C
Forma física Polvo de 1-7 micrómetros
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1344
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.26
Olor Odorless
Densidad 2.52 g/mL