Learn More
Óxido de boro, 97,5 % mín., típicamente 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from Talc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1860°C |
Nombre del producto químico o material | Boron oxide |
Punto de fusión | ∽450°C |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min., typically 98.5% |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water and methanol. |
Nombre IUPAC | oxo[(oxoboranil)oxi]borano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.62 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Densidad | 2.46 ^+ 0.01 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Boron oxide
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Boron oxide