Learn More
Óxido de boro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de boro se utiliza como flujo, catalizador ácido e intermediario químico en la producción de haluros de boro, ésteres, carburo, nitruro y boruros metálicos. El óxido de boro ha mostrado un efecto prometedor en la hidrogenólisis del glicerol al 1,2-propanediol. También es un material esencial para la preparación de material de cerámica de cordierita a partir del talco. Participa activamente en la producción de vidrio de borosilicato. Es un aditivo que se utiliza en lubricantes de alta temperatura.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1860°C |
Nombre del producto químico o material | Boron oxide |
Punto de fusión | ∽450°C |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,1337 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.62 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boron oxide
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Boron oxide