Learn More
Óxido de boro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081600
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de boro se utiliza como flujo, catalizador ácido e intermediario químico en la producción de haluros de boro, ésteres, carburo, nitruro y boruros metálicos. El óxido de boro ha mostrado un efecto prometedor en la hidrogenólisis del glicerol al 1,2-propanediol. También es un material esencial para la preparación de material de cerámica de cordierita a partir del talco. Participa activamente en la producción de vidrio de borosilicato. Es un aditivo que se utiliza en lubricantes de alta temperatura.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-86-2
Fórmula molecular B2O3
Peso molecular (g/mol) 69.62
Número MDL MFCD00011315
Clave InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nombre IUPAC oxo(oxoboraniloxy)borano
SMILES O=BOB=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1860°C
Nombre del producto químico o material Boron oxide
Punto de fusión ∽450°C
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,1337
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.62
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.46 +0.01
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boron oxide