Learn More
Tribromuro de boro, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10481491
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-33-4
Fórmula molecular BBr3
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00011312
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
Nombre IUPAC tribromoborano
SMILES BrB(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 91.2°C
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Punto de fusión -46.0°C
Color Ámbar
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (By difference)
Fórmula lineal BBr3
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Índice Merck 15, 1349
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.65
Densidad 2.6500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron tribromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.