Learn More
Complejo de trifluoruro de boro-sulfuro de dimetilo, purificado, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058662
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-43-5
Fórmula molecular C2H6BF3S
Peso molecular (g/mol) 129.94
Número MDL MFCD00013193
Clave InChI BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 71311438
Nombre IUPAC dimetilsulfonio(trifluoro)borohidruro
SMILES CSC.FB(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Nombre de nota Purified
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Número UN UN2920
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.94
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.235 g/mL