Learn More
Duran™ Placa de cristalización de borosilicato con boquilla
Incluye boquilla. Las placas de cristalización de borosilicato con boquilla DURAN™ tienen buena resistencia al impacto térmico.
Marca: Duran™ 213112401
96.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Buena resistencia a impactos térmicos
- Temperatura de funcionamiento alta (+500 °C)
- No diseñado para su uso en condiciones de presión diferencial o vacío.
Especificaciones
Plano | |
Vidrio de borosilicato | |
Placa de evaporación | |
40 mm |
20 ml | |
Redondo | |
25 mm |