Learn More
Wheaton™ Base de vidrio borosilicatado
La base de vidrio de borosilicato es una pieza de componente de repuesto, una base de soporte, para el conjunto de filtración de 90 mm Wheaton™. Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton™ 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A.
Marca:  Wheaton™ 419455
Código de producto. 11718552
  • 304.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Descripción
  • Pieza de repuesto para el conjunto de filtración de 90 mm
  • Vidrio de borosilicato Wheaton™ 33 de bajos extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de filtración Wheaton™ de 90 mm
Vidrio de borosilicato
Embudo de 1 l con cuello de rosca, base de soporte de vidrio, soporte de filtro y tapón de silicona n.º 8