Learn More
Kimble Chase™ Columna de vidrio de borosilicato para cromatografía con disco fritado
Marca:  Kimble Chase™ 420320-0234
Código de producto. 11817423
  • 227.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Especificaciones
Cromatografía de intercambio de iones
22 mm
Tipo I
400 mm
Con disco de fritado
1 unidad
Columna para cromatografía
150 ml
Vidrio de borosilicato