Learn More
Cytiva Tubo de vidrio recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico Tricorn™
Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
Marca:  Cytiva 18-1153-07
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10359609
  • 408.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
150 mm
Recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico