Learn More
Cytiva Columnas de vidrio borosilicatado
Columnas de vidrio fáciles de utilizar aptas para usos generales
4464.00€ - 6097.00€
Especificaciones
Tipo | Columna |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Desarrollo de procesos y producción a pequeña escala |
Cantidad | 1/Paq. |
Presión máxima | 3bar |
Tamaño de poro | 10 y 23 μm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11340112
|
Cytiva
18-1104-15 |
500mm | 100mm |
5121.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11350112
|
Cytiva
18-1104-16 |
950mm | 100mm |
6097.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11340242
|
Cytiva
18-1115-07 |
500mm | 70 mm |
5292.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11330242
|
Cytiva
18-1115-06 |
950mm | 70 mm |
4464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las columnas INdEX son columnas de vidrio fáciles de usar y de uso general, adecuadas para aplicaciones como el desarrollo de procesos y la producción de diagnósticos. Estas columnas se caracterizan por tener un diseño simple, una operación sencilla y un novedoso método de compresión axial que produce un lecho densamente empaquetado en menos de 10 minutos.- Se puede ampliar desde los 70 a los 200 mm de diámetro interior y desde los 0,1 a los 25 l de volumen de lecho.
- Tasa de presión: 3 bar.
- Para su uso con una gran variedad de técnicas y medios de cromatografía y, especialmente, con la sefarosa de caudal rápido.
- Sistema de distribución probado.
- Con la compresión axial dinámica se consiguen lechos densamente empaquetados y altamente eficientes.
- Entre sus materiales hay acero inoxidable electropulido, vidrio de borosilicato y polímeros.
- Dispositivos de empaquetamiento para lechos más altos.
Especificaciones
Columna | |
1/Paq. | |
10 y 23 μm | |
Poliamida y polipropileno |
Desarrollo de procesos y producción a pequeña escala | |
3bar | |
Vidrio de borosilicato | |
25 mm de TC |