Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de decantación con tapón de vidrio, sin escala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with Glass Plug, without Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
79.00€ - 158.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material del tope | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15330895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000049 |
250 ml |
90.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10728731
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000037 |
100 mL |
90.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10465601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000070 |
1000 mL |
158.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10475601
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000073 |
2000 mL |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15330885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000058 |
500 ml |
102.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10507551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04000028 |
50 mL |
79.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Sin escala; con tapón de vidrio macizo
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.