Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de vidrio borosilicato. Los vidrios brindan calidad, confiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio. Son de material fácilmente separable y perfectamente adecuados para el trabajo con montadores automáticos.
Marca: Marienfeld Superior™ 0101060
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos | |
Vidrio borosilicato D 263™ M | |
24 x 24 mm | |
Marca CE |
Cuadrado | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) | |
Láminas portaobjetos | |
1000 |