Learn More
Karl Hecht™ Revestimiento Duran de vidrio borosilicatado
For the quick and secure connection of glass joints in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Reduction and Expansion Adapters are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
Marca: Karl Hecht™ 42387014
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solid rim
- Acc. to DIN 12257
- Reinforced ground joint
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Duran sleeve | |
1 Each | |
Socket size: 45/40, Cone size: 29/32 |