Learn More
Karl Hecht™ Revestimiento Duran de vidrio borosilicatado
For the quick and secure connection of glass joints in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Reduction and Expansion Adapters are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
Marca:  Karl Hecht™ 42387005
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788102
  • 19.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Solid rim
  • Acc. to DIN 12257
  • Reinforced ground joint
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Duran sleeve
1 Each
Socket size: 19/26, Cone size: 29/32