Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado achaparrada
Mida líquidos con esta probeta de vidrio con forma achaparrada. La probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ de formato achaparrado tiene una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
40.40€ - 116.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Azul |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11932158
|
Fisherbrand™
FB55689 |
100 ml | 2 ml | N/A | |||||
11902158
|
Fisherbrand™
FB55683 |
10 mL | 1 mL | N/A | |||||
11942158
|
Fisherbrand™
FB55691 |
250 ml | 5 ml | N/A | |||||
11912158
|
Fisherbrand™
FB55685 |
25 ml | 1 ml | N/A | |||||
11952158
|
Fisherbrand™
FB55693 |
500 ml | 10 ml | N/A | |||||
11922158
|
Fisherbrand™
FB55687 |
50 ml | 2 ml | N/A | |||||
Descripción
- Probeta de medición graduada
- Bajo
- Clase B
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
Especificaciones
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada | |
ISO 4788 | |
Cerámica azul |
Azul | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B |