Learn More
Cole-Parmer™ Frasco de laboratorio de vidrio de borosilicato
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.º por caja | Paquete de 4 |
Cantidad | Paquete de 4 |
Color del tapón | Naranja |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |