Learn More
Wheaton™ Mano de mortero de vidrio de borosilicato
Marca: Wheaton™ 358105
148.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sí | |
Vidrio de borosilicato | |
Para homogeneizar tejido conectivo, incluyendo corazón, músculo y pulmón |
3 ml | |
Mano de mortero | |
Para el conjunto de trituradoras de tejidos cónicas 358107 (3 ml) |