Learn More
BRAND™ Embudo de polvo de vidrio borosilicatado
Fabricados con vidrio de borosilicato. El embudo de polvo de vidrio de borosilicato BRAND™ incluye un borde superior pulido al fuego y esmerilado. El vástago ancho y corto es óptimo para facilitar el paso de polvo y otros materiales molidos.
Marca: BRAND™ 146508
9.69 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Borde superior pulido al fuego y esmerilado.
- El tubo ancho y corto es óptimo para canalización de polvo y otros materiales de suelo.
Especificaciones
60 mm | |
18 mm | |
Vidrio de borosilicato |