Learn More
Wheaton™ Frasco con forma cilíndrica de vidrio de borosilicato
Los recipientes están fabricados según tolerancias estrictas para proporcionar rendimientos celulares más altos
580.00€ - 636.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro interior del cuello (métrico) | 29mm |
Incluye | Con un tapón de rosca Fenólico 38-415 negro con faldón profundo y con un revestimiento de caucho de estireno-butadieno blanco |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.° por paquete | 4Pack |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12488942
|
Wheaton™
348256 |
3450 mL |
580.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12498942
|
Wheaton™
348258 |
4230 mL |
636.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Los recipientes están fabricados según tolerancias estrictas para proporcionar rendimientos celulares más altos. El vidrio está especialmente seleccionado para ofrecer claridad óptica, por la suavidad de la superficie interior y por la ausencia de imperfecciones del vidrio. El área del cuello es cónica para facilitar la limpieza. El grosor de la pared de vidrio es de 2. 6mm Los recipientes y las tapas de rosca de 38-415 con faldón profundo se pueden esterilizar en autoclave. Los tapones tienen revestimiento de caucho de butadieno-estireno blanco. El cuello nominal es de 29 mm de diámetro interno. Vidrio de borosilicato de baja extracción Wheaton-33™ (cumple las normas ASTM Tipo I Clase A y USP Tipo I). Se suministra en paquetes de 4.
Especificaciones
Transparente | |
Con un tapón de rosca Fenólico 38-415 negro con faldón profundo y con un revestimiento de caucho de estireno-butadieno blanco | |
4Pack | |
Negro | |
2,6mm | |
Cuello cónico | |
Sí | |
Frasco con forma cilíndrica | |
Fenólico | |
110mm |
29mm | |
Vidrio de borosilicato | |
4Pack | |
Fenólico | |
Negro | |
USP Tipo I y ASTM E-438 Tipo I | |
Esterilizable en autoclave | |
Caucho de estireno-butadieno blanco | |
38-415 mm | |
Tapón de rosca |