Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de alta resistencia achaparrados de vidrio borosilicatado con boquilla
Incluyen una construcción de pared resistente para mayor resistencia mecánica. Los vasos de precipitados de alta resistencia achaparrados de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ están fabricados con vidrio de borosilicato de expansión completa 3.3 y disponen de una boquilla que facilita el vertido.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64005-2000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic marking area
- Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Especificaciones
2000 ml | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
Cerámica blanca |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
4 | |
Sí | |
Achaparrado |