Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Boston
La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, es duradera y altamente reciclable. El cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el forro Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
93.45€ - 141.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro, Gris |
Diseñar | Boston |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978381
|
Emma Safety Footwear
MM40064739 |
39 |
116.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15988381
|
Emma Safety Footwear
MM40064740 |
40 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15998381
|
Emma Safety Footwear
MM40064741 |
41 |
141.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15908391
|
Emma Safety Footwear
MM40064742 |
42 | N/A | ||||||
15918391
|
Emma Safety Footwear
MM40064743 |
43 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15928391
|
Emma Safety Footwear
MM40064744 |
44 |
139.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15938391
|
Emma Safety Footwear
MM40064745 |
45 |
116.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15948391
|
Emma Safety Footwear
MM40064746 |
46 |
116.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15958391
|
Emma Safety Footwear
MM40064747 |
47 |
116.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estructura textil tejida
- Revestimiento de poliuretano
- Hydro-Tec™ Antibacteriano
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificado ESD
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec™ antibacteriano | |
Compuesto |
Cordones | |
Boston | |
Textil |