Learn More
SCAT Frasco de laboratorio redondo transparente DURAN™, tipo 1
Frascos de laboratorio fabricados con vidrio de borosilicato para laboratorios con los más altos requisitos de calidad en términos de resistencia, comportamiento térmico y larga vida útil.
Marca: SCAT 101997
134.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Alta resistencia a las influencias químicas
- Excelente comportamiento térmico para un uso de hasta 140 °C
- Larga vida útil gracias a la mano de obra de alta calidad
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C
- En varios tamaños de rosca, formas y colores
- Opcionalmente con cuello esmerilado o con abertura de cuello ancha
- Variantes con revestimiento protector disponibles
- Incluye tapón de rosca de PP azul
Especificaciones
2000 mL | |
Clear | |
Vidrio Duran | |
Esterilizable en autoclave |
Protective coating | |
Frasco de laboratorio DURAN | |
GL45 | |
Forma redonda |