Learn More
Corning™ Émbolo de PTFE de dispensador de partes superiores de frasco (BTD)
Émbolo de PTFE para reactivos de dispensación y BTD
36.21€ - 94.16€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos |
---|---|
Incluye | Cuatro adaptadores |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16802110
|
Corning™
6861 |
2,5 ml |
36.21€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16812110
|
Corning™
6862 |
5 mL |
39.84€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16822110
|
Corning™
6863 |
10 mL |
47.09€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16832110
|
Corning™
6864 |
25 mL |
59.16€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16842110
|
Corning™
6865 |
50 mL |
74.86€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16852110
|
Corning™
6866 |
100 mL |
94.16€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Especificaciones
Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos | |
Cuatro adaptadores |