Learn More
Corning™ Carcasa exterior de dispensadores de partes superiores de frasco (BTD)
Carcasa exterior para reactivos de dispensación y BTD
Marca:  Corning™ 6849
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16882090
  • 77.28€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Descripción
  • El sistema especializado de purga de aire y circuito cerrado garantiza la ausencia de pérdida de reactivo durante la dispensación, así como cuando el dispositivo no está en uso
  • Incluye cuatro adaptadores con diámetros diferentes para uso universal con varios tamaños de frasco
  • El tubo de aspiración telescópico se puede ajustar suavemente a diferentes alturas de frasco
  • La herramienta de calibración permite una fácil calibración en el laboratorio con un mecanismo de recalibración integrado para garantizar la mayor reproducibilidad durante el prolongado ciclo de vida del dispensador
  • Todos los dispensadores se prueban y entregan individualmente con un certificado de rendimiento
  • Usos:
    • Para dispensar líquidos orgánicos e inorgánicos
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    50 mL
    Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos
    Cuatro adaptadores