Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior
Material: Acero inoxidable; para usar con: ICH750
Marca:  Memmert™ ICH750B04362
Código de producto. 15806281
  • 406.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
  • Carga máxima por bandeja: 8 kg
Especificaciones
Especificaciones
ICH750
Acero inoxidable
Borde de 15 mm
Hasta 8 kg
Accesorio, bandeja antigoteo