Learn More
Mutexil™ Gorros
Click to view available options
Diámetro (métrico):
24 cm
48 cm
48 cm
53 cm
Tipo de producto:
Gorra bouffant
Gorro Charlotte
Gorro quirúrgico
Cantidad:
1000/Paq.
500/paq.
Descripción
- Redondo
- Polipropileno
- No tejido
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Gorro Charlotte |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Tipo de diseño | Redondo |
Cantidad | 500/paq. |
Diámetro (métrico) | 53 cm |