Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA sin revestimiento bovino IFN gamma
Kit de ELISA sin revestimiento
Marca: Invitrogen™ ESS0026B
Descripción
El kit ELISA de IFN-gamma bovino sin revestimiento contiene pares de anticuerpos precocidos y reactivos para realizar ensayos inmunoenzimáticos cuantitativos (ELISA) para detectar y cuantificar los niveles de proteína de IFN-gamma bovino. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
IFN gamma (interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune que se produce principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25, 20 y menos de 15,5 kDa como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción mejorada de inmunoglobulina por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citoquinas y también actúa sinérgicamente con otras citoquinas. La activación de IFN gamma tiene lugar mediante la unión de los receptores I y II IFN gamma y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Especificaciones
P07353 | |
<31,3 pg/mL | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Sin reacción cruzada significativa con IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 bovino recombinante o TNFa, o con IFNg recombinante humano, de ratón o rata | |
Bovino | |
281237 | |
Anticuerpo de recubrimiento, Estándar recombinante liofilizado, Anticuerpo de detección, Estreptavidina-HRP, Solución de sustrato, Solución de parada lista para usar, Ácido sulfúrico 0,16 m, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares | |
Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl | |
Bovino | |
2 h 50 min |
31,3-2000 pg/ml | |
Kit de reactivos ELISA IFN gamma para bobino | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para microplacas de 96 pocillos | |
Sobrenadante, Suero | |
5 x 96 pocillos de microplacas | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFNG | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
No medido | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
24 h |