Learn More
Trajan™ BPX35 GC Capillary Column
Contienen un 35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano. Las columnas capilares para GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ son columnas de fase MS premium y bajo sangrado diseñadas para el análisis de trazas de herbicidas y aromáticos.
Marca:  Trajan™ 054737
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15238703
  • 835.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Descripción
  • Columna de polaridad media
  • Ideal para análisis de confirmación
  • Alta temperatura
  • Sangrado bajo
  • Ideal para drogas, productos farmacéuticos, HAP, pesticidas y herbicidas
Especificaciones
Especificaciones
330/360 °C
0,53 mm
G28, G32, G42
10 °C a 330/360 °C
30 m
Polaridad media
Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo
35 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
GC/MS, Análisis ambiental, Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico, Hidrocarburos aromáticos policinucleares
1 μm
BPX35/BPX608 Forte™
Sílice fundido