Learn More
Brady™ Accesorios para impresoras de etiquetas BMP71
Funda para impresora, cargador rápido y batería para impresora para su uso con impresoras de etiquetas BMP-71 (la impresora se vende por separado).
Marca: Brady™ 114885
161.50 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorios para su uso con la impresora de etiquetas BMP™71 de Brady™
- Funda para impresora diseñada para proteger la impresora de impactos y polvo al mismo tiempo que permite una movilidad sencilla.
- La batería de la impresora ofrece una larga duración de la batería: imprime hasta 3900 etiquetas de 25,4 x 50,8 mm (1 x 2 pulg.) por carga, permite el funcionamiento inalámbrico de la impresora para que pueda imprimir etiquetas donde las necesite y cuando las necesite.
- Cargador rápido BMP™71; carga la batería en una hora.
Especificaciones
Paquete de baterías recargables | |
Impresora de etiquetas BMP™71 | |
Batería de repuesto | |
M71-BATT |
Gris | |
No estéril | |
1 unidad |