Learn More
Brady™ Etiquetas con encabezados de señal BBP™ en blanco precortadas
Los encabezados de señal en blanco precortados BBP™ están fabricados con vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
220.00€ - 491.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Descripción Etiquetas de vinilo para exteriores para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11767324
Ver documentos
Brady™
142195
5,7 x 7,6 cm (Al x An) 300/Paq.
317.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11777324
Ver documentos
Brady™
142196
2,9 x 7,2 cm (Al x An) 300/Paq.
220.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11767254
Ver documentos
Brady™
142194
4 x 6 in 175/Paq.
491.00€
cada uno
Solo quedan null
Añadir a la cesta
11737304
Ver documentos
Brady™
142197
5,7 x 9,8 cm (Al x An) 250/Paq.
220.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado""
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores media de 8 a 10 años en temperaturas de - 40 °C a 82 °C (- 40 °F a 180 °F); se puede aplicar a una temperatura mínima de - 18 °C (0 °F)
Especificaciones
Especificaciones
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Acrílico permanente
Satinado
Etiqueta en blanco precortada
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
De -40 °C a +82 °C
Etiquetas de vinilo para exteriores para impresoras BBP3x
Blanco
Vinilo
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
De -40° a +180 °F
0,004 in