Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges Self-Laminating Polyester
GREENER_CHOICE
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
56.65€ - 99.55€
Specifications
For Use With (Equipment) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester
Thickness (English) 0.0019 in.
Adhesive Type Permanent
Sterility Non-sterile
View More Specs
Products 15
Product Code Brand Color Height (English) Width (English) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Height (English) Width (English) Price Quantity & Availability  
12672976
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143285
Clear 0.5 in. 1.65 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11922802
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143284
White 0.37 in. 25 ft. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12682976
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143286
Clear 0.5 in. 1.75 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12666326
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143287
White 0.5 in. 2.2 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12734009
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143288
White 0.5 in. 25 ft. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12602986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143290
White 0.6 in. 2.62 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12612986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143291
Black 1 in. 1.75 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12692976
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
M-126-461
White 0.6 in. 1.8 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12622986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143292
Clear 1 in. 2.62 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12784009
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143293
Black 1 in. 25 ft. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12642986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143294
Clear 0.5 in. 1.12 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12662986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143298
Black 1.5 in. 2.25 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12632986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143299
White 0.37 in. 1.12 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12704019
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143295
White 1.25 in. 25 ft. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12672986
GREENER_CHOICE
View Documents
Brady™
143297
Clear 1.5 in. 3.75 in. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifications
Specifications
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
0.0019 in.
Non-sterile
230 to -320.8°F
RoHS, ASTM D 1000
1 Ea.
Polyester
Permanent
Clear film with Matte white printable zone coated ink
110 to -196°C
Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, slides, Liquid Nitrogen and autoclave applications
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.