Learn More
Brady™ Etiquetas IDXPERT™ y LABXPERT™
Probado para soportar las condiciones más duras y extremas
Marca: Brady™ 142314
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No se caerán, agrietarán ni desprenderán.
- Conserve la integridad de sus muestras más importantes de forma indefinida.
- Diseñadas para resistir a temperaturas extremas, resisten a productos químicos agresivos, como xileno, etanol, DMSO e IPA.
- Se pueden utilizar con superficies congeladas, lo que incluye cristal y polipropileno.
- Aptas para su uso en esterilización en autoclave, congeladores, baños de agua caliente (100 °C) y entornos de nitrógeno líquido
- Compatibles con impresora LABXPERT/IDXPERT
- Negro sobre blanco/translúcido
- Acabado mate con superficie lisa
- Los materiales de perfil bajo no se quedan atascados en la centrífuga u otros equipos.
Información de órdenes
Para su uso con impresoras Brady LABXPERT e IDXPERT
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ | |
1 | |
De -40 °C a +82 °C | |
0,102 mm | |
19 in | |
1,5 in |
Etiquetas IDXPERT | |
Blanco, Rojo | |
Vinilo | |
Identificación general e industrial, ID general, marcado de componentes dentro de paneles, identificación de laboratorio, identificación de voz y datos | |
50 unidades Gardner | |
1 rollo | |
0,004 in | |
9,14 m | |
38,10 mm | |
3,8 cm |