Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Redondas y de tela de nailon
Cartucho para marcador de etiquetas: Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) envolventes son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
49.15€ - 63.90€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Material | Paño de nailon |
Grosor (imperial) | 0,0065 in. |
Tipo de adhesivo | Permanente |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12784039
|
Brady™
143340 |
Naranja | 0,375 in. | ||||||
12704049
|
Brady™
143345 |
Negro | 0,5 in | ||||||
12714049
|
Brady™
143346 |
Negro | 0,375 in. | ||||||
15111909
|
Brady™
143344 |
Blanco | 0,375 in. | ||||||
15699926
|
Brady™
143343 |
Rojo | 0,5 in | ||||||
Descripción
Cartucho para marcador de etiquetas:Las etiquetas redondas de tela de nailon (B-499) del cartucho para marcador de etiquetas son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas, como alambres y cables.
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R4300
Especificaciones
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,0065 in. | |
No estéril | |
80 lb./in. | |
De -40 °C a +90 °C | |
Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables |
Paño de nailon | |
Permanente | |
Blanco mate | |
De -40 a 194 °F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472 Parte 815, ASTM D |