Learn More
Brady™ Cartucho para marcador de etiquetas: Poliéster, StainerBondz™
Cartucho para marcador de etiquetas: El poliéster con una resistencia química superior StainerBondz™ (B-481) está diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otros ID de laboratorio que requieren una resistencia química superior.
61.90€ - 66.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS, ASTM D |
---|---|
Acabado | Blanco mate |
Material | Polyester |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Proceso de tinción de portaobjetos y otra identificación de laboratorio que una resistencia química superior |
Descripción
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H & E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Especificaciones
RoHS, ASTM D | |
Polyester | |
Proceso de tinción de portaobjetos y otra identificación de laboratorio que una resistencia química superior | |
De -112 a 266 °F | |
40 lb./in. | |
0,9 in |
Blanco mate | |
No estéril | |
1 Ea. | |
De -80 a -3 °C | |
0,0033 in | |
22.86 mm |