Learn More
Brady™ Cartuchos de vinilo de fabricación de etiquetas (B-427) para impresoras BMP51, BMP53 y BMP41
Diseñadas para adherirse a cables, alambres y superficies muy curvas
Marca: Brady™ 143261
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuentan con una zona de impresión de color blanco o amarillo
- El área transparente y no imprimible envuelve cables y alambres para el laminado de textos impresos
- Ofrece resistencia a la abrasión, el manejo, los disolventes, el agua, el aceite y la suciedad
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Cartucho LabelMaker | |
1 | |
Rectángulo | |
12.7 × 31.75 mm | |
0.102 mm | |
31.75 x 12.7 mm | |
12.70 mm | |
31.75 mm |
Etiquetas BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker | |
Negro, Blanca, Clear | |
Vinilo autolaminado (B-427) | |
Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 | |
1/paq. (200 etiquetas) | |
0,5 x 1,25 in | |
De -70 °C a +70 °C | |
34.93 mm | |
0,5 in | |
1,25 in | |
9.53 mm |