Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos de poliésterLABXPERT™
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas para portaobjetos de poliéster Brady™ LABXPERT™ se utilizan con las impresoras LABXPERT™ e IDXPERT™.
69.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 n.º 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |
---|---|
Descripción | Montaje en superficie |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Negro, Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10123092
|
Brady™
060952 |
6,35 mm | 4,82 cm | N/A | ||||||
Descripción
- Soportan temperaturas de - 80 °C a + 121 °C (de - 112 °F a + 250 °F)
Especificaciones
AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 n.º 0.15-95, RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos |
Montaje en superficie | |
Negro, Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas para portaobjetos de poliésterLABXPERT™