Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica para centrífuga o Eppendorf Tube™
Las etiquetas de transferencia térmica para centrífuga o Eppendorf Tube™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
239.00€ - 261.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS, Pass 2002/95/CE |
Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco, Translúcido |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11804714
|
Brady™
062355 |
1,8 in | 45,72 mm | 0,3 in |
239.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11502935
|
Brady™
062354 |
0,5 in | 12.7 mm | 1.8 in. |
261.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Especificaciones
Autoclavable | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco, Translúcido | |
Etiqueta | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
-196°C | |
3000/paquete | |
-321°F to +230°F | |
0,0019 in | |
19,05 mm |
RoHS, Pass 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR | |
1 | |
3000 Labels/ Roll | |
Rectángulo | |
De -196 °C a 110 °C | |
0,048 mm |