Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresoras BBP31 y BBP33
Cintas de vinilo para interiores/exteriores (B-595) para la identificación general de seguridad e instalaciones
Marca: Brady™ 142003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Duraderas y termorretráctiles con adhesivo acrílico permanente que se puede aplicar a bajas temperaturas
- Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
- Se utilizan en bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con camisa de papel, superficies con revestimiento de polvo
- Se adhieren a objetos con energía de superficie baja (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeadas por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
- Serie de cinta recomendada: Serie R-10000
- Temperatura de servicio: De -40 a 82 °C (de -40 a 180 °F)
- Temperatura de aplicación: De -18 a 82 °C (de 0 a 180 °F)
- Durabilidad media en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Cinta de vinilo para interiores/exteriores | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 unidad | |
30,4 m x 10,1 cm | |
De -40 °C a +82 °C | |
100 ft | |
4 in | |
30,4 m |
Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x | |
Dorado | |
Vinilo (B-595) | |
Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo | |
1 | |
100 ft x 4 pulg. | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,102 mm | |
30,40 m | |
10,1 cm | |
B30C-4000-595-GD |