Learn More
BRAND™ BRAND placas™ Sistema de insertos para microplacas con sistema de abertura de entrada
Placas de seis pocillos con seis tiras de insertos
755.00€
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Número de pocillos 6
Cantidad 5/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Membrana de soporte Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Membrana de soporte Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
15372265
Ver documentos
BRAND™
782873
PET 8 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15367257
Ver documentos
BRAND™
782863
Membrana PC 8 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15332265
Ver documentos
BRAND™
782813
PET 0,4 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15680607
Ver documentos
BRAND™
782803
Membrana PC 0,4 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15670627
Ver documentos
BRAND™
782843
Membrana PC 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15352265
Ver documentos
BRAND™
782823
Membrana PC 1 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Estéril
  • Con sistema de abertura de entrada
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET
  • Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
  • 5 Placas/paquete con tapas y 30 tiras de insertos
Aplicaciones:
in vitro Preparación de tejido (cultivo de tejido 3D)
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
cellGrade plus
6
5/Paq.