Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC con sistema de apertura de entrada BRANDplates™
Insertos individuales estériles
Marca: BRAND™ 782827
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Canales de entrada | |
BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos | |
48 |
Membrana PC de 1,0 μm | |
13 mm |