Learn More
BRAND™ Accesorios de controlador de pipeta accu-jet™ pro
Eleva el control de pipetas al siguiente nivel. Entre los accesorios disponibles para el pipeteador BrandTech™ accu-jet™ pro se incluyen filtros de membrana de repuesto estériles y no estériles, adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE, batería NiMH, recargador de 240 V y 60 Hz, y soporte para pared.
8.35€ - 80.65€
Especificaciones
Para utilizar con accu-jet S
Para utilizar con (equipo) Pipeteador accu-jet™ pro
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10028790
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
26530
Filtro de membrana estéril de 0, 2 μm.
8.35€
cada uno
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10607931
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
26508
Adaptador de silicona
39.30€
cada uno
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15614067
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
26630
Batería de NiMH
26.10€
cada uno
10439842
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
26535
Filtro de membrana no estéril de 0,2 μm
80.65€
paquete de 10
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10228610
Ver documentos
BRAND™
26540
Soporte de pared
27.65€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Entre los accesorios disponibles para el controlador de pipetas BrandTech™ Accu-jet™ pro se incluyen:
  • Filtros de membrana de repuesto estériles de 0,2 μm
  • Filtros de membrana de repuesto no estériles de 0,2 μm
  • Adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE
  • Cargador, 240 V, 60 Hz
  • Batería NiMH para uso sin cables.
  • Soporte de pared gris para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
accu-jet S
Pipeteador accu-jet™ pro